Calciumbromid Hydrat ≥95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
18820.06 18820.22 18820.36
18820.06EA 37 EUR
18820.06 18820.22 18820.36
Calciumbromid Hydrat ≥95%
Calciumbromid Hydrat
Purity: 95% CAS No.: 71626-99-8 Molecular Formula: CaBr2.xH2O Formula Weight: 199.90(anhy) Physical Form: Powder Appearance: White MDL No.: MFCD00149608
Formel: Br₂Ca·H₂O
Dichte: 2,295 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149608
CAS-Nummer: 71626-99-8
EINECS: 232-164-6