Calciumchlorid Dihydrat zA

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

Synonyme: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride

06145.1600 06145.3600 06145.5600 06145.6600
KRAF06145.1600EA 24.4 EUR
KRAF06145.1600 KRAF06145.3600 KRAF06145.5600 KRAF06145.6600
Calciumchlorid Dihydrat zA
Calciumchlorid Dihydrat
Formel: CaCl₂·2H₂O
Molecular Weight: 147.01 g/mol
Siedepunkt: 1600
Schmelzpunkt: 176
Dichte: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149613
CAS-Nummer: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR