Calciumchlorid Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C7902-1KG C7902-500G
SIALC7902-1KGEA 182 EUR
SIALC7902-1KG SIALC7902-500G
Calciumchlorid Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Calciumchlorid Dihydrat
Formel: CaCl₂·2H₂O
Molecular Weight: 147.01 g/mol
Siedepunkt: 1600
Schmelzpunkt: 176
Dichte: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149613
CAS-Nummer: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660