Magnesiumchlorid Hexahydrat analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Magnesium dichloride

15276.1600 15276.3600 15276.5600 15276.2600 15276.6600 15276.7500
KRAF15276.1600EA 35.2 EUR
KRAF15276.1600 KRAF15276.3600 KRAF15276.5600 KRAF15276.2600 KRAF15276.6600 KRAF15276.7500
Magnesiumchlorid Hexahydrat analytisches Reagens
Magnesiumchlorid Hexahydrat
Formel: MgCl₂·6H₂O
Molecular Weight: 203.3 g/mol
Siedepunkt: 1412
Schmelzpunkt: 117
Dichte: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149781
CAS-Nummer: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR