Magnesiumperchlorat Hexahydrat ≥99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
11635.30
11635.A1
11635.30EA
61.7
EUR
11635.30
11635.A1
Magnesiumperchlorat Hexahydrat ≥99% (Metall-Basis)
Magnesiumperchlorat Hexahydrat
Purity: 99%
CAS No.: 13446-19-0
Molecular Formula: Mg(ClO4)2.6H2O
Formula Weight: 331.33 (223.23anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,5678
UN No.: 1475
MDL No.: MFCD00149778
Formel:
Cl₂MgO₈·6H₂O Molecular Weight: 331,3 g/mol Schmelzpunkt: 185…190 °C Dichte: 1,98 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149778 CAS-Nummer: 13446-19-0 EINECS: 233-108-3 UN: 1475 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,5678 |