Calciumnitrat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Kalksalpeter
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C2786-1KG
C2786-500G
SIALC2786-1KGEA
208
EUR
SIALC2786-1KG
SIALC2786-500G
Calciumnitrat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Calciumnitrat Tetrahydrat
Formel:
Ca(NO₃)₂·4H₂O Molecular Weight: 236,15 g/mol Schmelzpunkt: ∼42 °C Dichte: 1,86 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149604 CAS-Nummer: 13477-34-4 EINECS: 233-332-1 UN: 1454 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,01687 |