Calciumnitrat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Kalksalpeter
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C4955-1KG C4955-500G
SIALC4955-1KGEA 334 EUR
SIALC4955-1KG SIALC4955-500G
Calciumnitrat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Calciumnitrat Tetrahydrat
Formel: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Molecular Weight: 236,15 g/mol
Schmelzpunkt: ∼42 °C
Dichte: 1,86 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149604
CAS-Nummer: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
UN: 1454
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,01687