Magnesiumnitrat Hexahydrat ≥99,97% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
87609.06 87609.18 87609.30
87609.06EA 32.3 EUR
87609.06 87609.18 87609.30
Magnesiumnitrat Hexahydrat ≥99,97% (Metall-Basis)
Magnesiumnitrat Hexahydrat
Purity: 99.97% CAS No.: 13446-18-9 Molecular Formula: Mg(NO3)2.6H2O Formula Weight: 256.41 (148.32anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.46 Melting Point: 89° Boiling Point: 330° dec. Merck Reference: 14,5674 UN No.: 1474 MDL No.: MFCD00149779
Formel: Mg(NO₃)₂·6H₂O
Siedepunkt: 330 °C (Zersetzung)
Schmelzpunkt: 89 °C
Dichte: 1,46
Flammpunkt: 93,3 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149779
CAS-Nummer: 13446-18-9
EINECS: 233-826-7
UN: 1474
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,5674