Magnesiumnitrat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
203696-10G 203696-50G
SIAL203696-10GEA 103 EUR
SIAL203696-10G SIAL203696-50G
Magnesiumnitrat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Magnesiumnitrat Hexahydrat
Formel: Mg(NO₃)₂·6H₂O
Molecular Weight: 256,41 g/mol
Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 89 °C
Dichte: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 93,3 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149779
CAS-Nummer: 13446-18-9
EINECS: 233-826-7
UN: 1474
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,05697