Bariumhydroxid Octahydrat 98+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ätzbaryt
203140010
203142500
203140050
ACRO203140010EA
123
EUR
ACRO203140010
ACRO203142500
ACRO203140050
Bariumhydroxid Octahydrat 98+% zur Analyse
Bariumhydroxid Octahydrat
Formel:
Ba(OH)₂·8H₂O Molecular Weight: 315.47 g/mol Siedepunkt: 780 Schmelzpunkt: 78 Dichte: 2.18 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149152 CAS-Nummer: 12230-71-6 EINECS: 241-234-5 UN: 3262 ADR: 8 II Merck Index: 13,00980 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder or crystals or flakes |
Titration with HCl | ≥98.0 % |
Chloride (Cl) | ≤20 ppm |
Barium carbonate | ≤2 % |
Calcium (Ca) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Strontium (Sr) | ≤1.5 % |
Sulfur (S) | ≤5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % (in HCl) |