Bariumhydroxid Octahydrat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Ätzbaryt
A12714.0C A12714.0E A12714.36
A12714.0CEA 342 EUR
A12714.0C A12714.0E A12714.36
Bariumhydroxid Octahydrat ≥97%
Bariumhydroxid Octahydrat
Purity: 97% CAS No.: 12230-71-6 Molecular Formula: H2BaO2.8H2O Formula Weight: 315.48 (171.36anhy) Odour: Odourless Melting Point: 78° UN No.: 3262 MDL No.: MFCD00149152
Formel: Ba(OH)₂·8H₂O
Molecular Weight: 315,47 g/mol
Siedepunkt: 780 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 78 °C
Dichte: 2,18
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149152
CAS-Nummer: 12230-71-6
EINECS: 241-234-5
UN: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 14,977