Bariumhydroxid Octahydrat, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Ätzbaryt
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.01737.0500 1.01737.9050
1.01737.0500EA 96.7 EUR
1.01737.0500 1.01737.9050
Bariumhydroxid Octahydrat, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Bariumhydroxid Octahydrat
Formel: Ba(OH)₂·8H₂O
Molecular Weight: 315.47 g/mol
Siedepunkt: 780
Schmelzpunkt: 78
Dichte: 2.18 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149152
CAS-Nummer: 12230-71-6
EINECS: 241-234-5
UN: 2923
ADR: 8 (6.1) II
Merck Index: 13,00980
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 72 g/l (20 °C)
Melting Point 78 °C
Molar Mass 315.48 g/mol
Bulk Density 900 - 1100 kg/m3
Density 2.18 g/cm3 (20 °C)
pH 12.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material