Calciumsulfat Hemihydrat 97+%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Pflaster Paris
385351000 385355000 385350025
ACRO385351000EA 23.3 EUR
ACRO385351000 ACRO385355000 ACRO385350025
Calciumsulfat Hemihydrat 97+%, rein
Calciumsulfat Hemihydrat
Formel: CaSO₄·0.5H₂O
Molecular Weight: 145,15 g/mol
Schmelzpunkt: ? 1400 °C
Dichte: 2,73 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149624
CAS-Nummer: 10034-76-1
EINECS: 231-900-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Titration Complexometric ≥97.0 % (On dry substance)
Identification Confirmed
Loss on ignition 4.5 % to 8.0 % (500°C, 2 h)