Calciumsulfat Hemihydrat ≥97,0%, Purum, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: Pflaster Paris
12090-1KG 12090-25KG
12090-1KGEA 43.52 EUR
12090-1KG 12090-25KG
Calciumsulfat Hemihydrat ≥97,0%, Purum, Fluka™
Calciumsulfat Hemihydrat
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: CaSO₄·0.5H₂O
Molecular Weight: 145,15 g/mol
Schmelzpunkt: > 1400 °C
Dichte: 2,320 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00799067
CAS-Nummer: 10034-76-1
EINECS: 231-900-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 97 %