Calciumsulfat Dihydrat 98+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Pflaster Paris
225270250
225275000
225270025
ACRO225270250EA
21.5
EUR
ACRO225270250
ACRO225275000
ACRO225270025
Calciumsulfat Dihydrat 98+% zur Analyse
Calciumsulfat Dihydrat
Formel:
CaSO₄·2H₂O Dichte: 2,32 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149625 CAS-Nummer: 10101-41-4 EINECS: 231-900-3 Merck Index: 13,01711 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Titration Complexometric | 98.0 to 102.0 % |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Nitrate (NO3) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤20 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |
Insoluble matter | ≤0.05 % (in dilute HCl) |