Calciumsulfat Dihydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Pflaster Paris
33301.A1 33301.A7
33301.A1EA 78.3 EUR
33301.A1 33301.A7
Calciumsulfat Dihydrat ≥99%
Calciumsulfat Dihydrat
Purity: 99% CAS No.: 10101-41-4 Molecular Formula: CaSO4.2H2O Formula Weight: 172.17 (136.14anhy) Physical Form: Powder Density: 2.32 Melting Point: 128° -1.5H2O Boiling Point: 163° -2H2O Merck Reference: 14,1706 MDL No.: MFCD00149625
Formel: CaSO₄·2H₂O
Siedepunkt: 163 °C (-2H₂O)
Schmelzpunkt: 128 °C (-1,5H₂O)
Dichte: 2,32
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149625
CAS-Nummer: 10101-41-4
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 14,1706