Calciumsulfat Dihydrat 98,0-102,0% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Pflaster Paris
36700.30
36700.A1
36700.30EA
44.5
EUR
36700.30
36700.A1
Calciumsulfat Dihydrat 98,0-102,0% ACS
Calciumsulfat Dihydrat
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 10101-41-4
Molecular Formula: CaSO4.2H2O
Formula Weight: 172.17 (136.14anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.32
Melting Point: 128° -1.5H2O
Boiling Point: 163° -2H2O
Merck Reference: 14,1706
MDL No.: MFCD00149625
Formel:
CaSO₄·2H₂O Molecular Weight: 172,17 g/mol Siedepunkt: 163 °C (-2H₂O) Schmelzpunkt: 128 °C (-1,5H₂O) Dichte: 2,32 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149625 CAS-Nummer: 10101-41-4 EINECS: 231-900-3 Merck Index: 14,1706 |