Calciumsulfat Dihydrat analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Pflaster Paris

KRAF15220.5600EA 336 EUR
KRAF15220.5600 KRAF15220.2600 KRAF15220.1600 KRAF15220.3600
Calciumsulfat Dihydrat analytisches Reagens
Calciumsulfat Dihydrat
Formel: CaSO₄·2H₂O
Molecular Weight: 172,17 g/mol
Dichte: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149625
CAS-Nummer: 10101-41-4
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR