Magnesiumsulfat Heptahydrat ACS
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Bittersalz
0662-1KGEA
160
EUR
0662-1KG
0662-2.5KG
0662-500G
Magnesiumsulfat Heptahydrat ACS
Magnesiumsulfat Heptahydrat
Formel:
MgSO₄·7H₂O Molecular Weight: 246,48 g/mol Schmelzpunkt: 1124 °C Dichte: 2,66 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149785 CAS-Nummer: 10034-99-8 EINECS: 231-298-2 Merck Index: 13,05715 |
Spezifikation Testergebnisse
Ammonium | < 0,002% |
Calcium | ≤ 0,02% |
Chloride | ≤ 0,0005% |
Schwermetalle (als Pb) | ≤ 0,0005% |
Insolubles | ≤ 0,005% |
Iron | ≤ 0,0005% |
Manganese | ≤ 0,0005% |
Nitrate | ≤ 0,002% |
pH (5%, Wasser)@25°C | 5 - 8,2 |
Potassium | ≤ 0,005% |
Purity | 98 - 102% |
Sodium | ≤ 0,005% |
Strontium | ≤ 0,005% |