Magnesiumsulfat Heptahydrat ≥98%, gereinigt
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Bittersalz
25163.364EA
134
EUR
25163.364
25163.290
25163.460
Magnesiumsulfat Heptahydrat ≥98%, gereinigt
Magnesiumsulfat Heptahydrat
Formel:
MgSO₄·7H₂O Molecular Weight: 246,48 g/mol Schmelzpunkt: 1124 °C Dichte: 2,66 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00149785 CAS-Nummer: 10034-99-8 Merck Index: 13,05715 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 98 % |
Insoluble matter | Max. 0.05 % |
Fe (Iron) | Max. 20 ppm |