Aluminiumchlorid Hexahydrat, extra_pure
Lieferant: Bernd Kraft
Achtung
Synonyme: Aluminum chloride hexahydrate
15179.3600 15179.5600 15179.6600 15179.7500
KRAF15179.3600EA 53.4 EUR
KRAF15179.3600 KRAF15179.5600 KRAF15179.6600 KRAF15179.7500
Aluminiumchlorid Hexahydrat, extra_pure
Aluminiumchlorid Hexahydrat
Formel: AlCl₃·6H₂O
Molecular Weight: 241.43 g/mol
Schmelzpunkt: ∼100 °C
Dichte: 2.39 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149134
CAS-Nummer: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1
UN: 3260
ADR: 8 III