Aluminiumchlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Aluminum chloride hexahydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A0718-2.5KG A0718-500G
SIALA0718-2.5KGEA 756 EUR
SIALA0718-2.5KG SIALA0718-500G
Aluminiumchlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Aluminiumchlorid Hexahydrat
Formel: AlCl₃·6H₂O
Molecular Weight: 241.43 g/mol
Schmelzpunkt: ∼100 °C
Dichte: 2.39 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149134
CAS-Nummer: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1
UN: 3260
ADR: 8 III