Thallium(III)nitrat Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Thalliumtrinitrat Trihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
163015-100G 163015-25G
SIAL163015-100GEA 1030 EUR
SIAL163015-100G SIAL163015-25G
Thallium(III)nitrat Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Thallium(III)nitrat Trihydrat
Formel: N₃O₉Tl·3H₂O
Molecular Weight: 444,44 g/mol
Schmelzpunkt: 102…105 °C
Dichte: 3,31…3.37 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149874
CAS-Nummer: 13453-38-8
EINECS: 237-325-4
UN: 2727
ADR: 6.1,II