Weißer Ton (Kaolin), rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Bolus Alba, Porzellanerde, Porzellanton, hydratisiertes Aluminiumsilikat, Pfeifenerde
211740010
211740025
211740100
ACRO211740010EA
41.3
EUR
ACRO211740010
ACRO211740025
ACRO211740100
Weißer Ton (Kaolin), rein
Weißer Ton (Kaolin)
Formel:
Al₂SiO₇·2H₂O Molecular Weight: 258.16 g/mol Schmelzpunkt: 1750 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00062311 CAS-Nummer: 1332-58-7 EINECS: 310-194-1 REACH: exempt Merck Index: 13,05300 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light beige Powder |
Loss on drying | ≤1.5 % |
Particle size | 1.0 to 1.8 µm (D50) |
Loss on ignition | 10.8 % to 11.8 % |