Weißer Ton (Kaolin), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Bolus Alba, Porzellanerde, Porzellanton, hydratisiertes Aluminiumsilikat, Pfeifenerde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
K1512-1KG K1512-500G
SIALK1512-1KGEA 413 EUR
SIALK1512-1KG SIALK1512-500G
Weißer Ton (Kaolin), Sigma-Aldrich®
Weißer Ton (Kaolin)
Formel: Al₂SiO₇·2H₂O
Molecular Weight: 258.16 g/mol
Schmelzpunkt: 1760
Dichte: 0.5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00062311
CAS-Nummer: 1332-58-7
EINECS: 310-194-1
REACH: exempt
Merck Index: 13,05300