Tetraethylammoniumchlorid Hydrat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tetrylammoniumchlorid Hydrat
150900250
150901000
150905000
ACRO150900250EA
32
EUR
ACRO150900250
ACRO150901000
ACRO150905000
Tetraethylammoniumchlorid Hydrat 99%
Tetraethylammoniumchlorid Hydrat
Formel:
C₈H₂₀ClN·xH₂O |
MDL:
MFCD00149992 CAS-Nummer: 56-34-8 EINECS: 200-267-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥98.5 % (on dry substance) |
Loss on drying | ≤10 % |
Impurity | ≤0.5 % Triethylamine hydrochloride |