Tetraethylammoniumchlorid Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tetrylammonium chloride monohydrate
86605-250G 86605-50G
SIAL86605-250GEA 166 EUR
SIAL86605-250G SIAL86605-50G
Tetraethylammoniumchlorid Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Tetraethylammoniumchlorid Monohydrat
Formel: C₈H₂₀ClN·1H₂O
Molecular Weight: 183,72 g/mol
MDL: MFCD00149992
CAS-Nummer: 68696-18-4
EINECS: 200-267-5