Tetramethylammoniumhydroxid Pentahydrat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
420530250 420531000 420530050 420535000
ACRO420530250EA 62.4 EUR
ACRO420530250 ACRO420531000 ACRO420530050 ACRO420535000
Tetramethylammoniumhydroxid Pentahydrat 98%
Tetramethylammoniumhydroxid Pentahydrat
Formel: C₄H₁₃NO·5H₂O
Molecular Weight: 181.23 g/mol
Schmelzpunkt: 62…71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149566
CAS-Nummer: 10424-65-4
EINECS: 200-882-9
UN: 3423
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 73 °C
Titration with HCl 97.5 to 103 %
Carbonate (CO3) ≤7500 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Sodium + Potassium (Na+K) ≤5 ppm
Impurity ≤0.1 % Halides (as Cl)