Tetramethylammoniumhydroxid Pentahydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L09658.14 L09658.22
L09658.14EA 51.5 EUR
L09658.14 L09658.22
Tetramethylammoniumhydroxid Pentahydrat ≥98%
Tetramethylammoniumhydroxid Pentahydrat
Purity: 98% CAS No.: 10424-65-4 Molecular Formula: C4H13NO.5H2O Formula Weight: 181.23 (91.15anhy) Melting Point: 66-67° Beilstein Reference: 3714235 Merck Reference: 14,9224 UN No.: 3423 MDL No.: MFCD00149566
Formel: C₄H₁₃NO·5H₂O
Schmelzpunkt: 66…67 °C
Dichte: 1,829 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149566
CAS-Nummer: 10424-65-4
EINECS: 200-882-9
UN: 3423
ADR: 8,II
Merck Index: 14,9224