Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat analytisches Reagens
Lieferant: Bernd Kraft
Achtung
Synonyme: Ammoniummolybdat (para) Tetrahydrat, Hexaammoniumheptamolybdat Tetrahydrat, Ammoniumparamolybdat Tetrahydrat
04190.2600 04190.3600 04190.0600 04190.1600
KRAF04190.2600EA 293 EUR
KRAF04190.2600 KRAF04190.3600 KRAF04190.0600 KRAF04190.1600
Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat analytisches Reagens
Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat
Formel: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Molecular Weight: 1235,86 g/mol
Dichte: 2,498 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167059
CAS-Nummer: 12054-85-2
EINECS: 234-722-4
Merck Index: 13,00536