Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Ammoniummolybdat (para) Tetrahydrat, Hexaammoniumheptamolybdat Tetrahydrat, Ammoniumparamolybdat Tetrahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.01180.0250 1.01180.1000
1.01180.0250EA 171 EUR
1.01180.0250 1.01180.1000
Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat, Supelco®
Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat
Formel: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Dichte: 2,498 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167059
CAS-Nummer: 12054-85-2
EINECS: 234-722-4
Merck Index: 13,00536
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 400 g/l (20 °C)
Melting Point 90 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 1235.86 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Density 2.498 g/cm3 (20 °C)
pH 5.3 (50 g/l, H2O, 20 °C)