Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Ammoniummolybdat (para) Tetrahydrat, Hexaammoniumheptamolybdat Tetrahydrat, Ammoniumparamolybdat Tetrahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A1343-100G A1343-500G
SIALA1343-100GEA 370 EUR
SIALA1343-100G SIALA1343-500G
Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat
Formel: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Molecular Weight: 1235.86 g/mol
Dichte: 2.498 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167059
CAS-Nummer: 12054-85-2
EINECS: 234-722-4
Merck Index: 13,00536