Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat, reinst
Lieferant: Bernd Kraft
Achtung
Synonyme: Ferroammoniumsulfat Hexahydrat, Eisen(II)ammoniumsulfat Hexahydrat, Mohrsches Salz
15191.3600 15191.5600 15191.2600
KRAF15191.3600EA 58.1 EUR
KRAF15191.3600 KRAF15191.5600 KRAF15191.2600
Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat, reinst
Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat
Formel: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
Schmelzpunkt: 100 °C
Dichte: 1,864 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150530
CAS-Nummer: 7783-85-9
EINECS: 233-151-8