Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Ferroammoniumsulfat Hexahydrat, Eisen(II)ammoniumsulfat Hexahydrat, Mohrsches Salz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
09719-250G
09719-50G
SIAL09719-250GEA
86.8
EUR
SIAL09719-250G
SIAL09719-50G
Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat
Formel:
(NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O Schmelzpunkt: 100 °C Dichte: 1,864 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150530 CAS-Nummer: 7783-85-9 EINECS: 233-151-8 |