Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
203505-100G 203505-25G 203505-5G
SIAL203505-100GEA 478 EUR
SIAL203505-100G SIAL203505-25G SIAL203505-5G
Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat
Formel: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
Schmelzpunkt: 100 °C
Dichte: 1,864 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150530
CAS-Nummer: 7783-85-9
EINECS: 233-151-8