Ammoniumeisen(III)sulfat Dodecahydrat 99+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Eisen(III)ammoniumsulfat Dodecahydrat, Eisenalaun Dodecahydrat, Eisenammoniumalaun Dodecahydrat, Ammoniumeisenalaun Dodecahydrat
205885000 205880025 205880500 205881000
ACRO205885000EA 48 EUR
ACRO205885000 ACRO205880025 ACRO205880500 ACRO205881000
Ammoniumeisen(III)sulfat Dodecahydrat 99+% zur Analyse
Ammoniumeisen(III)sulfat Dodecahydrat
Formel: NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
Molecular Weight: 482.2 g/mol
Siedepunkt: 230 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 39…41 °C
Dichte: 1.71 g/cm³
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00150004
CAS-Nummer: 7783-83-7
EINECS: 233-382-4
Merck Index: 12,00549
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light purple-grey to violet Adhering powder or crystals
Titration Iodometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Phosphate (PO4) ≤20 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Zinc (Zn) ≤10 ppm
Ferrous iron (Fe 2+) ≤10 ppm