Ammoniumeisen(III)sulfat Dodecahydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Eisen(III)ammoniumsulfat Dodecahydrat, Eisenalaun Dodecahydrat, Eisenammoniumalaun Dodecahydrat, Ammoniumeisenalaun Dodecahydrat
A16105.36
A16105.0E
A16105.36EA
44.1
EUR
A16105.36
A16105.0E
Ammoniumeisen(III)sulfat Dodecahydrat ≥98%
Ammoniumeisen(III)sulfat Dodecahydrat
Purity: 98+%
CAS No.: 7783-83-7
Molecular Formula: H4FeNO8S2.12H2O
Formula Weight: 482.18 (266.00anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 39-41°
MDL No.: MFCD00150004
Formel:
NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 39…41 °C Dichte: 1,71 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150004 CAS-Nummer: 7783-83-7 EINECS: 233-382-4 Merck Index: 14,521 |