Ammoniumeisen(III)sulfat Dodecahydrat, reinst

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

Synonyme: Eisen(III)ammoniumsulfat Dodecahydrat, Eisenalaun Dodecahydrat, Eisenammoniumalaun Dodecahydrat, Ammoniumeisenalaun Dodecahydrat

06129.3600 06129.1600 06129.5600 06129.6600
KRAF06129.3600EA 0 EUR
KRAF06129.3600 KRAF06129.1600 KRAF06129.5600 KRAF06129.6600
Ammoniumeisen(III)sulfat Dodecahydrat, reinst
Ammoniumeisen(III)sulfat Dodecahydrat
Formel: NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
Molecular Weight: 482,2 g/mol
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 39…41 °C
Dichte: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150004
CAS-Nummer: 7783-83-7
EINECS: 233-382-4
Merck Index: 12,00549

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR