Ammoniumeisen(III)sulfat Dodecahydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Ammoniumeisenalaun DodecahydratEisenammoniumalaun DodecahydratEisenalaun DodecahydratEisen(III)ammoniumsulfat Dodecahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.03776.0500EA 56.5 EUR
1.03776.0500 1.03776.9050 1.03776.1000 1.03776.5000
Ammoniumeisen(III)sulfat Dodecahydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Ammoniumeisen(III)sulfat Dodecahydrat
Formel: NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
Molecular Weight: 482,2 g/mol
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 39…41 °C
Dichte: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150004
CAS-Nummer: 7783-83-7
EINECS: 233-382-4
Merck Index: 12,00549
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (iodometric) 99.0 - 102.0 %
Insoluble matter ≤ 0.005 %
Chloride (Cl) ≤ 0.0005 %
Nitrate (NO₃) ≤ 0.01 %
Cu (Copper) ≤ 0.001 %
Fe II (Iron II) ≤ 0.001 %
Ca (Calcium) ≤ 0.01 %
K (Potassium) ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.001 %
Mn (Manganese) ≤ 0.005 %
Na (Sodium) ≤ 0.01 %
Pb (Lead) ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc) ≤ 0.001 %