Ammoniumeisen(III)sulfat Dodecahydrat 99,0-101,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Eisen(III)ammoniumsulfat Dodecahydrat, Eisenalaun Dodecahydrat, Eisenammoniumalaun Dodecahydrat, Ammoniumeisenalaun Dodecahydrat
21094.233EA
39.3
EUR
21094.233
21094.290
21094.260
Ammoniumeisen(III)sulfat Dodecahydrat 99,0-101,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Ammoniumeisen(III)sulfat Dodecahydrat
Formel:
NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O Molecular Weight: 482.2 g/mol Siedepunkt: 230 Schmelzpunkt: 39…41 °C Dichte: 1.71 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150004 CAS-Nummer: 7783-83-7 EINECS: 233-382-4 Merck Index: 12,00549 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 99.0 - 101.0 % |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Substances not precipitated by NH4OH | Max. 0.1 % |
Cl (Chloride) | Max. 10 ppm |
NO3 (Nitrate) | Max. 100 ppm |
Cu (Copper) | Max. 20 ppm |
Fe (II) (Iron) | Max. 10 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 50 ppm |
Pb (Lead) | Max. 20 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 30 ppm |