Samarium(III)bromid Hexahydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Samariumtribromid Hexahydrat
14603.14
14603.22
14603.14EA
92.8
EUR
14603.14
14603.22
Samarium(III)bromid Hexahydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Samarium(III)bromid Hexahydrat
Purity: 99.9%
CAS No.: 13517-12-9
Molecular Formula: SmBr3.6H2O
Formula Weight: 498.15 (390.06anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00192430
Formel:
Br₃Sm·6H₂O Molecular Weight: 498,16 g/mol Schmelzpunkt: >640 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00192430 CAS-Nummer: 13517-12-9 EINECS: 237-347-4 |