Ytterbium(III)bromid Hydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
44057.09
44057.18
44057.09EA
103
EUR
44057.09
44057.18
Ytterbium(III)bromid Hydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Ytterbium(III)bromid Hydrat
Purity: 99.99%
CAS No.: 15163-03-8
Molecular Formula: YbBr3.xH2O
Formula Weight: 412.77(anhy)
Physical Form: Lump
Formel:
Br₃Yb·H₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00049613 CAS-Nummer: 15163-03-8 EINECS: 237-350-0 |