Certrichlorid Heptahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Cer(III)chlorid Heptahydrat
22300-100G 22300-500G
SIAL22300-100GEA 109 EUR
SIAL22300-100G SIAL22300-500G
Certrichlorid Heptahydrat, Sigma-Aldrich®
Certrichlorid Heptahydrat
Formel: CeCl₃·7H₂O
Molecular Weight: 372,58 g/mol
Schmelzpunkt: 848 °C
Dichte: 3,97 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149634
CAS-Nummer: 18618-55-8
EINECS: 232-227-8
Merck Index: 12,02041