Certrichlorid Heptahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Cer(III)chlorid Heptahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
228931-100G
228931-25G
228931-500G
SIAL228931-100GEA
108
EUR
SIAL228931-100G
SIAL228931-25G
SIAL228931-500G
Certrichlorid Heptahydrat, Sigma-Aldrich®
Certrichlorid Heptahydrat
Formel:
CeCl₃·7H₂O Molecular Weight: 372,58 g/mol Schmelzpunkt: 848 °C Dichte: 3,97 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00149634 CAS-Nummer: 18618-55-8 EINECS: 232-227-8 Merck Index: 12,02041 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...