Europium(III)chlorid Hexahydrat 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden) -10 mesh
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Europiumtrichlorid Hexahydrat
199600050 199600250
ACRO199600050EA 124 EUR
ACRO199600050 ACRO199600250
Europium(III)chlorid Hexahydrat 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden) -10 mesh
Europium(III)chlorid Hexahydrat
Formel: Cl₃Eu·6H₂O
Molecular Weight: 366,41 g/mol
Schmelzpunkt: 850 °C
Dichte: 4,89 g/cm³
MDL: MFCD00149701
CAS-Nummer: 13759-92-7
EINECS: 233-040-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystals
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %