Europium(III)chlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Europiumtrichlorid Hexahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
212881-25G 212881-5G
SIAL212881-25GEA 649 EUR
SIAL212881-25G SIAL212881-5G
Europium(III)chlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Europium(III)chlorid Hexahydrat
Formel: Cl₃Eu·6H₂O
Molecular Weight: 366,41 g/mol
Schmelzpunkt: 158 °C
Dichte: 4,89 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149701
CAS-Nummer: 13759-92-7
EINECS: 233-040-4