Gadolinium(III)chlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Gadoliniumtrichlorid Hexahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
203289-1G
203289-25G
203289-5G
SIAL203289-1GEA
46.1
EUR
SIAL203289-1G
SIAL203289-25G
SIAL203289-5G
Gadolinium(III)chlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Gadolinium(III)chlorid Hexahydrat
Formel:
Cl₃Gd·6H₂O Molecular Weight: 371,7 g/mol |
MDL:
MFCD00149732 CAS-Nummer: 13450-84-5 EINECS: 233-386-6 |