Lanthan(III)chlorid Heptahydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A15575.0E A15575.22 A15575.36
A15575.0EEA 867 EUR
A15575.0E A15575.22 A15575.36
Lanthan(III)chlorid Heptahydrat ≥99%
Lanthan(III)chlorid Heptahydrat
Purity: 99% CAS No.: 10025-84-0 Molecular Formula: LaCl3.7H2O Formula Weight: 371.37 (245.27anhy) Odour: Odourless Melting Point: 91° dec. MDL No.: MFCD00149756
Formel: LaCl₃·7H₂O
Molecular Weight: 371.37 g/mol
Siedepunkt: ∼860 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 91 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149756
CAS-Nummer: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5