Lanthan(III)chlorid Heptahydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

SIAL203521-25GEA 116 EUR
SIAL203521-25G SIAL203521-100G
Lanthan(III)chlorid Heptahydrat, Sigma-Aldrich®
Lanthan(III)chlorid Heptahydrat
Formel: LaCl₃·7H₂O
Molecular Weight: 371,37 g/mol
Siedepunkt: ∼860 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149756
CAS-Nummer: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR