Samarium(III)chlorid, Hyrdrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
11231.14
11231.22
11231.14EA
73.1
EUR
11231.14
11231.22
Samarium(III)chlorid, Hyrdrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Samarium(III)chlorid
Purity: 99.9%
CAS No.: 10361-82-7
Molecular Formula: SmCl3.xH2O
Formula Weight: 256.71(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,8347
MDL No.: MFCD00011235
Formel:
Cl₃Sm·xH₂O Schmelzpunkt: 110 °C (-5H₂O) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011235 CAS-Nummer: 10361-82-7 EINECS: 233-797-0 Merck Index: 14,8347 |